Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Ultranitril 381
Chemical resistant gloves, Ultranitril 381
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, Ultranitril 381
Supplier:  MAPA

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-1089
  • 112-1090
  • 112-0673
  • 112-1096
  • 112-1095
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 374-5, EN 388:2016 (3111A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 374-5, EN 388:2016 (3111A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 374-5, EN 388:2016 (3111A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 374-5, EN 388:2016 (3111A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 374-5, EN 388:2016 (3111A), EN 407 (X1XXXX)

Specifications

Frequently Bought Together