Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
 
AlphaTec® Solvex® 37-155 chemical resistant gloves
 :  Ansell
 
AlphaTec® Solvex® 37-155 chemical resistant gloves
 :  Ansell

 

  • Catalog No:
  • ANSE37-155/10
  • ANSE37-155/11
  • ANSE37-155/9
  • ANSE37-155/7
  • ANSE37-155/8
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Finish:
  • Sandpatch
  • Sandpatch
  • Sandpatch
  • Sandpatch
  • Sandpatch
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Palm thickness:
  • 0,38 mm
  • 0,38 mm
  • 0,38 mm
  • 0,38 mm
  • 0,38 mm
  • FDA regulated:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

 

Frequently Bought Together