Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-730
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-730
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-730
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE11-730/11
  • ANSE11-730/10
  • ANSE11-730/9
  • ANSE11-730/7
  • ANSE11-730/8
  • ANSE11-730/6
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Gauge:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX)