Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
 
Chemical resistant gloves, uvex profaviton BV-06
 :  UVEX
 
undefined
Chemical resistant gloves, uvex profaviton BV-06
 :  UVEX

 

  • Catalog No:
  • UVEX6095708
  • UVEX6095709
  • UVEX6095710
  • UVEX6095711
  • Model:
  • BV-06
  • BV-06
  • BV-06
  • BV-06
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Finish:
  • Smooth Viton® outer layer
  • Smooth Viton® outer layer
  • Smooth Viton® outer layer
  • Smooth Viton® outer layer
  • Cuff style:
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1:2016 Type A (AFKLMN)
  • EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1:2016 Type A (AFKLMN)
  • EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1:2016 Type A (AFKLMN)
  • EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1:2016 Type A (AFKLMN)

 

Frequently Bought Together