0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ireland
ContactUsLinkComponent
Phenolphthalein
Phenolphthalein
Phenolphthalein
ROTHT126.1
:
Roth Carl
:
Phenolphthalein
ROTHT126.1
:
Roth Carl
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
100 g
Seq:
3401
:
:
318.33 g/mol
:
14,07243
:
258…262 °C
:
1,3 g/cm³ (20 °C)
:
201-004-7
:
01-2119498295-24
:
GHS08
:
Ambient
:
77-09-8
:
C₂₀H₁₄O₄
:
MFCD00005913