Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex 37-675
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex 37-675
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex 37-675
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0966
  • 112-1380
  • 112-1382
  • 112-0967
  • 112-1381
  • 112-0210
  • Model:
  • 37-675
  • 37-675
  • 37-675
  • 37-675
  • 37-675
  • 37-675
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +