Cadmium ≥99.9999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 10 mm (0.39 in)
39727.DT
:
- Pk:250 mm
- Seq:1856
:
:112.41 g/mol
:12,01649
:765 °C (1013 hPa)
:321 °C
:8,642 g/cm³ (20 °C)
:231-152-8
:2570
:6.1,II
:GHS06
:GHS08
:GHS09
:7440-43-9
:Cd
:MFCD00010914