Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Autoclaves, Touchclave®-R series
Autoclaves, Touchclave®-R series
Supplier:  LTE SCIENTIFIC
Certificates
undefined
Autoclaves, Touchclave®-R series
Supplier:  LTE SCIENTIFIC

Specifications

  • Catalog No:
  • 481-0346
  • 481-0353
  • 481-0351
  • 481-0350
  • 481-0348
  • 481-0355
  • 481-0349
  • Model:
  • TCR/120/H1
  • TCR/60/H1
  • TCR/40/H1
  • TCR/160/V1
  • TCR/120/V1
  • TCR/60/V1
  • TCR/160/H1
  • Capacity:
  • 120 L
  • 60 L
  • 40 L
  • 160 L
  • 120 L
  • 60 L
  • 160 L
  • Int.Ø×H:
  • 500×610 mm
  • 350×625 mm
  • 350×415 mm
  • 500×825 mm
  • 500×610 mm
  • 350×625 mm
  • 500×825 mm
  • W×D×H ext.:
  • 700×1170×1680 mm
  • 550×970×1400 mm
  • 580×720×710 mm
  • 890×650×1200 mm
  • 890×650×1200 mm
  • 710×540×1000 mm
  • 700×1170×1680 mm
  • Weight:
  • 260 kg
  • 205 kg
  • 120 kg
  • 185 kg
  • 265 kg
  • 210 kg
  • 290 kg
  • Shelves:
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

Specifications

Frequently Bought Together