Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, FineDex® 944-32 Fisherman
Chemical resistant gloves, FineDex® 944-32 Fisherman
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, FineDex® 944-32 Fisherman
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0192
  • 112-0170
  • 112-0161
  • 112-0164
  • Model:
  • 944-32 Fisherman
  • 944-32 Fisherman
  • 944-32 Fisherman
  • 944-32 Fisherman
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Polyamide
  • Polyamide
  • Polyamide
  • Polyamide
  • Finish:
  • Crinkled
  • Crinkled
  • Crinkled
  • Crinkled
  • Cuff style:
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • Pinked
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (3142X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNO), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (3142X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNO), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (3142X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNO), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (3142X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNO), EN 407 (X2XXXX)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +