Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Alto 285
Chemical resistant gloves, Alto 285
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, Alto 285
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5549
  • 112-5550
  • 112-5548
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type A (ABKMPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2131X)
  • EN ISO 374-1 Type A (ABKMPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2131X)
  • EN ISO 374-1 Type A (ABKMPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2131X)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +