Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, TouchNTuff® 93-163 / 93-263
Nitrile gloves, TouchNTuff® 93-163 / 93-263
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Nitrile gloves, TouchNTuff® 93-163 / 93-263
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE93-263/6.5-7
  • ANSE93-263/7.5-8
  • ANSE93-263/9.5-10
  • ANSE93-263/8.5-9
  • ANSE93-263/10.5-11
  • ANSE93-163/10.5-11
  • ANSE93-163/6.5-7
  • ANSE93-163/8.5-9
  • ANSE93-163/7.5-8
  • ANSE93-163/9.5-10
  • Model:
  • 93-263
  • 93-263
  • 93-263
  • 93-263
  • 93-263
  • 93-163
  • 93-163
  • 93-163
  • 93-163
  • 93-163
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +