Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, UltraNeo 450
Chemical resistant gloves, UltraNeo 450
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, UltraNeo 450
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0688
  • 112-0685
  • 112-0689
  • 112-0687
  • Model:
  • UltraNeo 450
  • UltraNeo 450
  • UltraNeo 450
  • UltraNeo 450
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Embossed
  • Embossed
  • Embossed
  • Embossed
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5