Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Showa NSK26
Chemical resistant gloves, Showa NSK26
Supplier:  Showa
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, Showa NSK26
Supplier:  Showa

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-2643
  • 112-2966
  • 112-2641
  • 112-2642
  • Model:
  • Showa NSK26
  • Showa NSK26
  • Showa NSK26
  • Showa NSK26
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton/polyester
  • Cotton/polyester
  • Cotton/polyester
  • Cotton/polyester
  • Finish:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Cuff style:
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Cuff thickness:
  • 0,50 mm
  • 0,50 mm
  • 0,50 mm
  • 0,50 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4111X)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Frequently Bought Together