Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Alto 405
Chemical resistant gloves, Alto 405
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, Alto 405
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • MAPA34405098
  • MAPA34405099
  • MAPA34405090
  • MAPA34405177
  • Model:
  • Alto 405
  • Alto 405
  • Alto 405
  • Alto 405
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Embossed
  • Embossed
  • Embossed
  • Embossed
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2110X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KMT), EN 421
  • EN 388:2016 (2110X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KMT), EN 421
  • EN 388:2016 (2110X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KMT), EN 421
  • EN 388:2016 (2110X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KMT), EN 421