Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, FluoTech 344
Chemical resistant gloves, FluoTech 344
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, FluoTech 344
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5560
  • 112-5562
  • Model:
  • FluoTech 344
  • FluoTech 344
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Smooth
  • Smooth
  • Cuff style:
  • Scalloped
  • Scalloped
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Type A (ACDEFGJLMN), EN ISO 374-5, EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Type A (ACDEFGJLMN), EN ISO 374-5, EN 407 (X1XXXX)