Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Heat and cold resistant gloves, TempTec 332
Heat and cold resistant gloves, TempTec 332
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Heat and cold resistant gloves, TempTec 332
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5558
  • 112-5557
  • 112-5556
  • Model:
  • 332
  • 332
  • 332
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Pebbled
  • Pebbled
  • Pebbled
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2212X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (111)
  • EN 388:2016 (2212X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (111)
  • EN 388:2016 (2212X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (111)