Order Entry
Ireland
ContactUsLinkComponent
Latex gloves, Solo 998
Latex gloves, Solo 998
Supplier:  MAPA
Certificates
undefined
Latex gloves, Solo 998
Supplier:  MAPA
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0778
  • 112-0776
  • 112-0775
  • 112-0777
  • Model:
  • Solo 998
  • Solo 998
  • Solo 998
  • Solo 998
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Finish:
  • Pebbled fingertips
  • Pebbled fingertips
  • Pebbled fingertips
  • Pebbled fingertips
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5