VWR®, eldobható küvetták
Gyártó: VWR Collection
Tanúsítványok
Termék információk
Optikai polisztirol (PS) vagy polimetil-metakrilát (PMMA) eldobható küvetták a legtöbb poláros oldószerrel, savakkal és lúgos oldatokkal való használatra.
- Az abszorbancia értékek változása minimális az egyes küvetták között
- Két ablakkal
- Visszazárható csomagolás
Vízelemzési, kémiai és élettudományi alkalmazások meghatározásához.
Packaging: Újrazárható – a küvetták üregszám szerint vannak kiválogatva.
Kapcsolódó információk
Frequently Bought Together