Ugrás ide Fejléc
Ugrás ide Fő tartalom
Ugrás ide Lábléc
Bővített
Bővített
SDS
Tanúsítványok
Gyártói adatok
0
0 Ft
Order Entry
Bejelentkezés
/
Regisztráció
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Gyors rendelés
Megrendelések állapota
Saját fiók
Kosár
Hungary
Gyors rendelés
Megrendelések állapota
Saját fiók
Kosár
ContactUsLinkComponent
Kezdőlap
3-Cyano-7-ethoxycoumarin
3-Cyano-7-ethoxycoumarin ≥95%
3-Cyano-7-ethoxycoumarin ≥95%
3-Cyano-7-ethoxycoumarin ≥95%
AATB15001
:
AAT BIOQUEST
:
3-Cyano-7-ethoxycoumarin ≥95%
AATB15001
:
AAT BIOQUEST
:
Csomag típusa:
Plastic bottle
Kiszerelés:
10 mg
Seq:
2275
:
:
215.21 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
117620-77-6
:
C₁₂H₉NO₃
:
MFCD00467359