VWR® Micro Star 30R, Nagy sebességű, univerzális, hűtött mikrocentrifuga
Gyártó: VWR Collection
Tanúsítványok
Termék információk
The compact Micro Star 30R refrigerated centrifuge is an economic, versatile and easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a high speed microcentrifuge and a multipurpose centrifuge. This quiet and smooth running centrifuge accommodates rotors for microtubes (24×1,5/2,0 ml), microplates and 15/50 ml conical tubes as well as a 16-place rotor for 5 ml tubes and a swing-bucket rotor for six blood collection tubes. Ideal for use in life science, biotechnology laboratories and clinical laboratories.
- Hőmérséklet-tartomány -9 és +40 °C között, előhűtési funkcióval
- Max. sebesség: 31150 ×g (18000 perc-1)
- Időzítés 10 és 99,5 perc között, vagy folyamatos működés
- Akár 100 felhasználó által meghatározott programot is képes elmenteni
- Automatikus rotorfelismerés, kiegyenlítetlenség-észlelés és gyorspörgetés funkció
- Hűtés alacsony GWP-vel és CO2-kibocsátással, az EU 2020 óta érvényes szabványainak megfelelően
- Hat különböző rotor elérhető
Ordering information: A Micro Star 30R rotor nélkül kapható, így Ön választhatja ki, milyen motort szeretne. De olyan csomagot is választat, amely tartalmazza az RA 24/2 rotort és aeroszolnzáras rotorfedelet.
Caution: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.
Specifikációk
- Catalog No:
- 521-2574
- 521-2575
- Típus:
- Micro Star 30R (521-2574)
- Micro Star 30R (521-2575)
- Max. kapacitás:
- 24×2 ml
- 6×50 ml (RA 6/50 rotorral)
- Max. fordulatszám (szögrotor), /perc:
- 18000 min⁻¹
- 18000 min⁻¹ (RA 24/2)
- Max. RCF (szögrotorral):
- 31150 ×g
- 31150 ×g (RA 24/2)
- Hőmérséklet:
- –9...+40 °C
- –9...+40 °C
- Zajszint:
- <56 dB(A)
- <56 dB(A)
- Teljesítményfelvétel:
- 700 W
- 700 W
- Szélesség × mélység × magasság:
- 360×675×288 mm
- 360×675×288 mm
- Tömeg:
- 51 kg
- 50 kg
Specifikációk
Kapcsolódó információk
Angle Rotor RA 24-2 With Aerosol Tight Lid
További termékadatok
Avantor Cell Culture Solutions.pdf VWR Products for Nucleic Acid Preparation
Termék szakirodalom
Frequently Bought Together