1-Metil-2-pirrolidon 99.5% for peptide synthesis
Gyártó: Thermo Fisher Scientific
Tanúsítványok
Termék információk
CAS-szám:872-50-4
:
Képlet:C₅H₉NO
MDL szám:MFCD00003193
:99.13 g/mol
Merck Index:13,06140
Forráspont:202 °C (760 mmHg)
Olvadáspont:–24 °C
Sűrűség:1,03 g/cm³
Lobbanáspont:91 °C
Tárolási hőmérséklet:Környező hőmérséklet
EINECS-szám:212-828-1
:GHS07
:GHS08
Specifikációs tesztek eredményei
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.1 % (K.F.)
- GC:≥99.4 %
- Color scale:≤10 APHA
- Free amine:≤0.01 %
Specifikációs tesztek eredményei
Frequently Bought Together