Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Türen Block 1: Ausziehbare + einfaches Schlo ss Türen Block 2: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB56G000040422
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Türen Block 1: Ausziehbare + einfaches Schlo ss Türen Block 2: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB56G000040422
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE