Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: F Türen Block 1: Mit Regalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Mit Regalen + einfachem Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB56F030030322
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: F Türen Block 1: Mit Regalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Mit Regalen + einfachem Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB56F030030322
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE