Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Türen Block 1: Mit Regalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Mit Regalen + einfachem Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
  ERLAAB56D010030322
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 1634 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Türen Block 1: Mit Regalen + einfachem Schloss Türen Block 2: Mit Regalen + einfachem Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
  ERLAAB56D010030322