Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 834 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Türen: Mit Regalen + einfachem Schloss Stromv ersorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB46C0000322
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 834 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Türen: Mit Regalen + einfachem Schloss Stromv ersorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAB46C0000322
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE