Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterschränke Captair 834 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Türen: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
  ERLAAB46A0300422
New Product
Modell Technologie: Filterschränke Captair 834 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Türen: Ausziehbare + einfaches Schloss Stromversorgung: EU Version: 2 1 * 1 ST
  ERLAAB46A0300422