Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Versio 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I02021D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Versio 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I02021D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE