Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636D03021A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636D03021A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE