[EN]QPCR CRYSTAL ULTRA 80X140MM 1 * 100 DB
ISTSIST-130-080LS
Frequently Bought Together
VWR®, szerológiai pipetta, szabvány
: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
: VWR Collection
VWR®, Storage Boxes for Sample Vials and Bottles, PP
: VWR Collection
VWR®, Centrifugacsövek, fém szennyezőktől mentes, csavaros kupakkal
: VWR Collection
VWR®, Transzfer pipetták, Standard Line
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
VWR®, Petri-csészék, PS
: VWR Collection
VWR®, PCR csövek és strip-ek, 0,2 ml-es
: VWR Collection
VWR®, Pasteur pipetták, nagy térfogatú
: VWR Collection
VWR®, szórófejek, L-alakú, eldobható
: VWR Collection
GelRed® Prestain Plus 6X DNA loading dye
: Biotium
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF