Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
UltraClear GP UV UF TM ********************* Wand- oder Tischgerät mit TOC-Monitoring zur Herstellung analytisch reinen, pyrogenfreien Wassers, mit einer Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm, entsprechend 18,2 MOhm-cm, TOC < 1-3 ppb, bei Einspeisung von VE- 1 * 1 ST
Catalog # SGWAW3T343875
UltraClear GP UV UF TM ********************* Wand- oder Tischgerät mit TOC-Monitoring zur Herstellung analytisch reinen, pyrogenfreien Wassers, mit einer Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm, entsprechend 18,2 MOhm-cm, TOC < 1-3 ppb, bei Einspeisung von VE- 1 * 1 ST
Catalog # SGWAW3T343875
Frequently Bought Together