Ionenaustauscher Typ SG 2000 mit Schlauchverscgraubung Kapazität:,,2000 Liter Leistung max.:,,450 l/h Druck max.:,,10 bar Durchmesser :,,23 cm Behälterhöhe:,,41 cm Bauhöhe inkl. Meßgerät:,,53 cm Anschlüsse:,,3/4 Zoll Versandmasse Patrone:,,16 kg Vers 1 * 1 ST
Catalog # SGWAW3T199409
Supplier: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together