Gestell mit Deckel, Material: PP, Anzahl Stellplätze: 81, für Gefäße mit Inhalt: 1,5-2,0 ml, BxHxT: 128x45x128 mm, Fachgröße: 12x12 mm, Farbe: blau, temperaturbeständig bis -90C 1 * 1 ST
Catalog # 525-0569
Supplier: HEATHROW
Frequently Bought Together