Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
Vegyifülke, 1645x900x2450 mm, MSZ EN14175/1-6 szerinti kivitelben, munkalap mérete: 1400x700 mm, CerLaton, Durcon munkalappal, víz-g áz-lefolyó csatlakozás , 4db elektromos dugalj, belső világítás, biztonsági ablak, alsószekrény bútorlapból ABS élzár 1 * 1 DB
Catalog # SPEKLCTT1400DMVAV
Supplier:  SPEKTRUM-3D
Vegyifülke, 1645x900x2450 mm, MSZ EN14175/1-6 szerinti kivitelben, munkalap mérete: 1400x700 mm, CerLaton, Durcon munkalappal, víz-g áz-lefolyó csatlakozás , 4db elektromos dugalj, belső világítás, biztonsági ablak, alsószekrény bútorlapból ABS élzár 1 * 1 DB
Catalog # SPEKLCTT1400DMVAV
Supplier:  SPEKTRUM-3D
Frequently Bought Together