Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
Sztereómikroszkóp 20-40x-es (opcionálisan 10-80x) alsó és felső LED világítással Műszaki jellemzők: 45°-ban döntött, hátrafelé döntött binokuláris fejrész Szemtávolság 51-75 mm között állítható Szemlencsepár: WF10x/20 mm, cserélhető, okulárrögzítővel 1 * 1 DB
Catalog # ELEKST-30-2LEDR
Supplier:  SPEKTRUM-3D
Sztereómikroszkóp 20-40x-es (opcionálisan 10-80x) alsó és felső LED világítással Műszaki jellemzők: 45°-ban döntött, hátrafelé döntött binokuláris fejrész Szemtávolság 51-75 mm között állítható Szemlencsepár: WF10x/20 mm, cserélhető, okulárrögzítővel 1 * 1 DB
Catalog # ELEKST-30-2LEDR
Supplier:  SPEKTRUM-3D
Frequently Bought Together