Rendelés felvitel
Hungary
ContactUsLinkComponent
Főzőpoharak, alacsony forma
  213-0326
 : 632.427010025
undefined
Főzőpoharak, alacsony forma
  213-0326
 : 632.427010025
Select an Option
34 mm
Select an Option
25 ml
Select an Option
50 mm
Select an Option
10
Boroszilikát üveg, osztály 3.3.
  • Nagyon jó vegyszerállóság
  • Kiváló hőállóság
  • Autoklávozható
Általános laboratóriumi használatra készülnek. Kiöntővel és fehér színű térfogat beosztással, valamint fehér írható felülettel rendelkeznek.
 : DIN 12331, ISO 3819
Frequently Bought Together