Rubidium standard solution, 10000 mg/L Rb in 5% nitric acid (from Rb₂CO₃), standard for ICP, Specpure®
Gyártó: Thermo Fisher Scientific
Tanúsítványok
Termék információk
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certifications: Traceable to NIST
Specifikációk
- MDL No.:MFCD00134055
Specifikációk
Kapcsolódó információk
Frequently Bought Together