1-Bromo-2-chlorobenzene
MOLE13447838-100G
: Molekula
:
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:100 g
- Seq:3401
:
:191.45 g/mol
:204 °C (1013 hPa)
:–12.1 °C
:–12,1 °C
:1,65 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:211-775-1
:GHS07
:694-80-4
:C₆H₄BrCl
:MFCD00000532