Spriccflakonok, szűknyakú, színezett
Supplier: VITLAB
Certificates
About this item
Áttetsző LDPE.
- Jó kémiai ellenállóképesség
- +80 °C hőmérsékletig hőálló
- Négyféle színben rendelhető
Puha, könnyen összenyomható.
Frequently Bought Together
Áttetsző LDPE.
Puha, könnyen összenyomható.