Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
2-Nitro-p-toluidine
Mérgező
Egészség
Környezet
2-Nitro-p-toluidine
Catalog # MOLE76167360-500G
Gyártó:  Molekula
CAS szám:  
Mérgező
Egészség
Környezet
2-Nitro-p-toluidine
Catalog # MOLE76167360-500G
Gyártó:  Molekula
CAS szám:  

Specifikációk

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    500 g
  • Seq:
    3645

Specifikációk

Termék információk

 :
 :152.15 g/mol
Forráspont:303 °C (1013 hPa)
Olvadáspont:112…114 °C
Sűrűség:1.164 g/cm³ (20 °C)
Tárolási hőmérséklet:Ambient
EINECS-szám:201-924-9
UN:2660
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS09
CAS-szám:89-62-3
Képlet:C₇H₈N₂O₂
MDL szám:MFCD00007907