HEPES sodium salt
Gyártó: Molekula
Tanúsítványok
Termék információk
CAS-szám:75277-39-3
:
Képlet:C₈H₁₇N₂NaO₄S
MDL szám:MFCD00036463
:260.29 g/mol
Olvadáspont:? 105 °C
Tárolási hőmérséklet:Ambient
EINECS-szám:278-169-7
Frequently Bought Together