Order Entry
Hungary
ContactUsLinkComponent
 
Accessories for drum filling station
Catalog # CEMG8675
Gyártó:  CEMO
undefined
Accessories for drum filling station
Catalog # CEMG8675
Gyártó:  CEMO

Specifikációk

  • Weight:
    15 kg
  • Description:
    Drum pallet, PE, for 2×200 l drums
  • W×D×H:
    940×1380×390 mm
  • Pk:
    1

Specifikációk

Termék információk