Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (Biotin)
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (Biotin)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Certificats
undefined
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (Biotin)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Spécifications
  • Catalog No:
  • STMC60005BT.1
  • STMC60005BT
  • Nom de l'antigène:
  • CD19
  • CD19
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • Biotin
  • Biotin
  • Clone:
  • HIB19
  • HIB19
  • Réactivité:
  • Chimpanzee, Human
  • Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 930
  • 930
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa