Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Anti-IFN-gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (PE)
undefined
Anti-IFN-gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (PE)
  • Catalog No:
  • STMC100-0279
  • STMC100-0280
  • Nom de l'antigène:
  • IFN-gamma
  • IFN-gamma
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)
  • PE (Phycoerythrin)
  • Clone:
  • XMG1.2
  • XMG1.2
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 15978
  • 15978
Frequently Bought Together