Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C3] (APC)
undefined
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C3] (APC)
  • Catalog No:
  • STMC60113AZ.1
  • STMC60113AZ
  • Nom de l'antigène:
  • CD40
  • CD40
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • 5C3
  • 5C3
  • Réactivité:
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human, Squirrel monkey
  • Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human, Squirrel monkey
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 958
  • 958
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
Frequently Bought Together