Anti-CHMP1B Rabbit Polyclonal Antibody
Référence PRSI23-474
Fournisseur: ProSci Inc.
New Product
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:charged multivesicular body protein 1B
- Symbole de l'antigène:CHMP1B
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:57132
- Synonymes antigène:CHMP1.5|chromatin modifying protein 1B|vacuolar protein sorting-associated protein 46-2|Vps46B|C10orf2|hVps46-2|vacuolar protein sorting 46-2|charged multivesicular body protein 1b|C18-ORF2|chromatin-modifying protein 1b|C18orf2|Vps46-2
- Modification:None
- Storage buffer:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Température de stockage:Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:Batch dependent
- Température de transport:20
- Immunogène:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-199 of human CHMP1B (NP_065145.2)
- Purification:Affinity purification.
- Type de conditionnement:Vial
- Cdt:50 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: CHMP1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat