0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
France
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Monochlorobimane (MCB)
Monochlorobimane (MCB) ≥95%
Monochlorobimane (MCB) ≥95%
AATB635
:
AAT BIOQUEST
:
Monochlorobimane (MCB) ≥95%
AATB635
:
AAT BIOQUEST
:
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
10 mg
Seq:
2275
:
:
5,II
:
226.66 g/mol
:
GHS07
:
76421-73-3
:
C₁₀H₁₁ClN₂O₂
:
MFCD00077379