Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
  AGRIAS101019
 :  Agrisera
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
  AGRIAS101019
 :  Agrisera
  • Type d'anticorps:
    Secondaire
  • Symbole de l'antigène:
    IgG (H+L)
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
  • ELISA:
    Yes
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Donkey
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Réactivité:
    Rabbit,
    Human,
    Bovine,
    Mouse
  • Adsorption croisée:
    No
  • Température de stockage:
    +2°C to +8 °C
  • Température de transport:
    Ambient
  • Immunogène:
    Purified Rabbit IgG, whole molecule
  • Purification:
    purified
  • Taille:
    1 mg
  • Cdt:
    1 mg
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rabbit