Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenw ände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656C00023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenw ände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656C00023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE