Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656A02016B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656A02016B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE