Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA656A02013A21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA656A02013A21